Learn More
Kinesis™ PEEK-Niederdruck-Verbindungsbaugruppe
Zum Herstellen fester Verbindungen in Niederdruckanwendungen
Marke:  Idex P-703
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13030390
  • 61.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Herstellen fester Verbindungen in Niederdruckanwendungen
  • Hergestellt aus inerten Polymeren
  • 1/4-28-Anschlüsse mit flachem Boden
  • Max. Druck von 1000 psi (69 bar)
  • Durchmesser der Durchgangsbohrung: 0,030 Zoll
  • 0,41 μl Hubvolumen
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungsstück
125 °C
Naturfarben
1000 psi
PEEK
Mit 2 P-300/P-335, 1/8 Zoll, 1/4-28, 0,050 Zoll (1,25 mm) THRU