Learn More
Kinesis™ PEEK-Niederdruck-Verbindungsbaugruppe
Zum Herstellen fester Verbindungen in Niederdruckanwendungen
Marke: Idex P-720
Additional Details : Gewicht : 0.02268kg
Beschreibung
Zum Herstellen fester Verbindungen in Niederdruckanwendungen
- Hergestellt aus inerten Polymeren
- 1/4-28 Flachbodenanschlüsse
- Max. Druck von 1.000 psi (69 bar)
- Durchmesser der Durchgangsbohrung: 0,030 Zoll
- 0,41 µl Hubvolumen
Spezifikation
Verbindungsstück | |
PEEK | |
Naturfarben | |
MicroTight Hülsen; 2F-125/1P-553, 6-32 |