Learn More
Kinesis™ PEEK-Niederdruck-Verbindungsbaugruppe
Zum Herstellen fester Verbindungen in Niederdruckanwendungen
Marke: Kinesis™ P-702
Additional Details : Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Zum Herstellen fester Verbindungen in Niederdruckanwendungen
- Hergestellt aus inerten Polymeren
- 1/4-28-Anschlüsse mit flachem Boden
- Max. Druck von 1000 psi (69 bar)
- Durchmesser der Durchgangsbohrung: 0,030 Zoll
- 0,41 μl Hubvolumen
Spezifikation
Verbindungsstück | |
80 °C | |
Naturfarben |
1000 psi | |
PEEK | |
Mit 2 P-200/P-235, 1/16 Zoll, 1/4-28, 0,020 Zoll (0,5 mm) THRU |