Learn More
Nabertherm™ Universalrohrofen
Diese Rohröfen werden verwendet, wenn Laborexperimente horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden müssen. Die Möglichkeit, Neigungswinkel und Arbeitshöhe zu konfigurieren und ihre kompakte Bauweise machen diese Öfen auch für die Integration in bestehende Prozesssysteme geeignet.
6045.00 CHF - 12365.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) 360 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Reglertyp Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Reglertyp Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17328189
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
RT332LAN
B510 1500 °C
11620.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17338189
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
RT332OAN
C550 1500 °C
12365.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17358189
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
RT512OAN
C550 1100 °C
6045.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17378189
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
RT522OAN
C550 1300 °C
7805.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schlauchlänge:360
  • Angeschlossene Last:1,8 kW
  • Elektrischer Anschluss:1 Phase
Spezifikation
Spezifikation
360 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Universalrohrofen