Learn More
Nabertherm™ Universalrohrofen
Diese Rohröfen werden verwendet, wenn Laborexperimente horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden müssen. Die Möglichkeit, Neigungswinkel und Arbeitshöhe zu konfigurieren und ihre kompakte Bauweise machen diese Öfen auch für die Integration in bestehende Prozesssysteme geeignet.
Marke: Nabertherm™ RT522OAN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schlauchlänge:360
- Angeschlossene Last:1,8 kW
- Elektrischer Anschluss:1 Phase
Spezifikation
C550 | |
1300 °C | |
360 mm |
250 mm | |
350 x 380 x 740 mm | |
50 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
CE_17378189.pdf
DateigrößeVersion: 49.7 kB
CE Certificate
DateigrößeVersion: 49.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Universalrohrofen > Controller C550; bis zu 1300 °C
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction