Learn More
Nabertherm™ Universalrohrofen
Diese Rohröfen werden verwendet, wenn Laborexperimente horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden müssen. Die Möglichkeit, Neigungswinkel und Arbeitshöhe zu konfigurieren und ihre kompakte Bauweise machen diese Öfen auch für die Integration in bestehende Prozesssysteme geeignet.
Marke:  Nabertherm™ RT512OAN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17358189
  • 6045.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Schlauchlänge:360
  • Angeschlossene Last:1,8 kW
  • Elektrischer Anschluss:1 Phase
Spezifikation
Spezifikation
C550
1100 °C
360 mm
250 mm
350 x 380 x 740 mm
50 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Universalrohrofen > Controller C550; bis zu 1100 °C