Learn More
Nabertherm™ Röhrchenofen mit B510-Controller
Verwenden Sie diese kompakten Röhrchenöfen für eine Vielzahl von allgemeinen Anwendungen.Nabertherm™ Röhrchenofen mit B510-Reglern sind mit einem Standard-Arbeitsrohr aus C 530-Keramik und zwei Fasersteckern für ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis ausgestattet.
Marke:  Nabertherm™ R-152L2AN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17318079
  • 3960.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Serienmäßiger einzoniger Heizungsaufbau
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
B510 Controller
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
  • Fünf Programme und vier Segmente
  • Echtzeituhr und Auto-Rohr
  • Weiß/blaue Anzeige für Statusmeldungen in Klartext
  • Dateneingabe über Wahlrad und Tasten
  • Überspringen-Taste für segmentierten Sprung
  • Programmeingabe in Schritten von 1 °C oder 1 Min
  • Konfigurierbare Startzeit und Betriebsstundenzähler
  • Optionale Schnittstelle für VCD-Software
Spezifikation
Spezifikation
B510
1200 °C
Einfaches, blau/weißes LC-Display
434 mm
340 mm
22 kg
250 mm
Kompakter Röhrchenofen
Edelstahl
508 mm
50 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Röhrchenofen mit B510-Controller > Breite:434 mm; bis zu 1200 °C