Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Papierrolle
Für optimale Qualität und zuverlässige Messwerte. Die Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen werden auf Kunststoffspulen geliefert, die langfristige Stabilität und Schutz gegen viele äußere Einflüsse gewährleisten.
Marke: Fisherbrand™ 90201.204231.1
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Aus qualitativ hochwertigem Filterpapier hergestellt
- Die Farben der Farbskalen sind speziell auf die Reaktionsfarbe der Indikatorpapiere abgestimmt
Spezifikation
1 bis 11 | |
4 Spulen | |
5 m |
Rolle | |
pH-Papier | |
7 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen