Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Papierrolle
Für optimale Qualität und zuverlässige Messwerte. Die Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen werden auf Kunststoffspulen geliefert, die langfristige Stabilität und Schutz gegen viele äußere Einflüsse gewährleisten.
39.68 CHF - 39.90 CHF
Spezifikation
Format Rolle
Menge 4 Spulen
Typ pH-Papier
Länge (metrisch) 5 m
Breite (metrisch) 7 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
15920872
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
90201.204231.1
1 bis 11
39.68 CHF
4 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15930872
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
90204.204231.1
1 bis 14
39.90 CHF
4 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gebrauchsfertig
  • Aus qualitativ hochwertigem Filterpapier hergestellt
  • Die Farben der Farbskalen sind speziell auf die Reaktionsfarbe der Indikatorpapiere abgestimmt
Spezifikation
Spezifikation
Rolle
pH-Papier
7 mm
4 Spulen
5 m
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Papierrolle