Learn More
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11703564
|
Fisherbrand™
0911R00031 |
5 bis 9 |
5.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11783554
|
Fisherbrand™
0911R00034 |
0 bis 10 |
5.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11763554
|
Fisherbrand™
0911R00035 |
1 bis 14 |
32.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Mit einem oder mehreren farbigen pH-Indikatoren getränktes Filterpapier
- Indikatorpapier wenige Sekunden lang in die zu testende Flüssigkeit eintauchen, aus der Testlösung entfernen und die resultierenden Farben mit der auf die Abdeckung gedruckten Farbskala vergleichen
- Lieferung auf einer Spenderrolle von 5 m
- Zwei pH-Bereiche verfügbar: 1 bis 14 und 1 bis 11
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier der Sorte 911