Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier der Sorte 911
Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.
Marke:  Fisherbrand™ 0911R00035
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11763554
  • 32.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit einem oder mehreren farbigen pH-Indikatoren getränktes Filterpapier
  • Indikatorpapier wenige Sekunden lang in die zu testende Flüssigkeit eintauchen, aus der Testlösung entfernen und die resultierenden Farben mit der auf die Abdeckung gedruckten Farbskala vergleichen
  • Lieferung auf einer Spenderrolle von 5 m
  • Zwei pH-Bereiche verfügbar: 1 bis 14 und 1 bis 11
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 14
pH-Messung
5 m-Spenderrolle
Indikatorstreifen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier der Sorte 911 > pH-Bereich: 1 bis 14