Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier der Sorte 911
Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.
Marke: Fisherbrand™ 0911R00034
3.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit einem oder mehreren farbigen pH-Indikatoren getränktes Filterpapier
- Kostengünstige Lösung für den pH-Bereich von 0 bis 14
- Available in a variety of formats to meet individual needs
- Die Referenztabelle zeigt die Farbveränderungen in Schritten von 2 pH
Spezifikation
0 bis 10 | |
1 Rolle | |
5 m |
Rolle | |
Gütegrad 911 | |
10 mm |