Learn More
Fisherbrand™ Universal-Indikatorpapier
Mit diesem Papier, das mit einer universellen Indikatorlösung imprägniert ist, können Sie den pH-Wert der Lösung schnell und einfach am Ermittlungspunkt messen. Fisherbrand™ Universalindikator pH-Papierrolle weist glatte Farbveränderungen über einen pH-Wert von 0 bis 14 auf.
Marke:  Fisherbrand™ 0911Z00035
Artikelnummer. 10151622
  • 17.16 CHF / 3 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gebrauchsfertig.
  • Keine Kalibrierung, Einrichtung oder Wartung.
  • Optimal für viele verschiedene Umgebungen geeignet.
Bestellinformation
Dies ist eine Nachfüllpackung für Fisherbrand Universal pH Indikatorpapier, Bereich 1 bis 14 (Art.-Nr. 11763554).
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 14
1 Rolle
Universal-pH-Indikatorpapier – Nachfüllpackung, Grad 911
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-Indikatorpapier > Menge: 1 Rolle