Learn More
Thermo Scientific™ Uniguard™ Direct-Connection Vorsäulenkartuschenhalter
Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Vorsäulenkartuschenhalter machen zusätzliche Verbindungsstücke überflüssig.
Marke: Thermo Scientific™ 852-00
186.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Vorsäulenkartuschenhalter machen zusätzliche Verbindungsstücke überflüssig. Die wiederverwendbaren Vorsäulenkartuschenhalter aus Edelstahl werden direkt an den Einlass der analytischen Säule angebracht.
- Mit 0,0625-in.-PEEK-Auslass (Außengewinde), passend für viele Säulen
- 0,0625-in.-Einlassspitze (Innengewinde), geeignet für verschiedene Standard-Anschlussstücke
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Vorsäulenkartuschenhalter für ID 2,1 bis 3 mm Vorsäulen | |
2,1 bis 3 mm Innendurchmesser Vorsäulen | |
Vorsäulenkartuschenhalter | |
Each |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.