Learn More
ABEBA™ Uni6 Anthracite Occupational Trainers O2 ESD
Anthracite Uni6 occupational trainers made of water repellent and breathable fabric, slip resistant PU/TPU outsole
103.46 CHF
Spezifikation
Farbe | Anthrazit |
---|---|
Material | Strickmaterial |
Zehenmaterial | Stahl |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD gemäß EN ISO 61340 Klimaklasse 1 |
Geschlecht | Unisex |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17111295
|
ABEBA™
36775/35 |
35 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17121295
|
ABEBA™
36775/36 |
36 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17111305
|
ABEBA™
36775/45 |
45 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17121305
|
ABEBA™
36775/46 |
46 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17131305
|
ABEBA™
36775/47 |
47 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17141305
|
ABEBA™
36775/48 |
48 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17131295
|
ABEBA™
36775/37 |
37 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17141295
|
ABEBA™
36775/38 |
38 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17151295
|
ABEBA™
36775/39 |
39 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17161295
|
ABEBA™
36775/40 |
40 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17171295
|
ABEBA™
36775/41 |
41 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17181295
|
ABEBA™
36775/42 |
42 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17191295
|
ABEBA™
36775/43 |
43 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17101305
|
ABEBA™
36775/44 |
44 |
103.46 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Comfortable and light occupational shoes
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Breathable and water repellent anthracite knitted fabric
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Removable insole active comfort
Specifications
Anthrazit | |
Stahl | |
Unisex | |
Wasserabweisend |
Strickmaterial | |
EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD gemäß EN ISO 61340 Klimaklasse 1 | |
Trainer | |
O2 SRC ESD |