Learn More
ABEBA™ Uni6 Anthracite Occupational Trainers O2 ESD
Anthracite Uni6 occupational trainers made of water repellent and breathable fabric, slip resistant PU/TPU outsole
Marke:  ABEBA™ 36775/48
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17141305
  • 112.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bequeme und leichte Arbeitsschuhe
  • Entspricht EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
  • Rutschfeste PU/TPU-Außensohle
  • Atmungsaktives und Wasser abweisendes anthrazitfarbenes Strickmaterial
  • Atmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle
  • Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Spezifikation
Anthrazit
48
EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD gemäß EN ISO 61340 Klimaklasse 1
Trainer
O2 SRC ESD
Strickmaterial
Stahl
Unisex
Wasserabweisend