Learn More
ABEBA™ Uni6 Anthracite Occupational Trainers O2 ESD
Anthracite Uni6 occupational trainers made of water repellent and breathable fabric, slip resistant PU/TPU outsole
Marke: ABEBA™ 36775/40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bequeme und leichte Arbeitsschuhe
- Entspricht EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
- Rutschfeste PU/TPU-Außensohle
- Atmungsaktives und Wasser abweisendes anthrazitfarbenes Strickmaterial
- Atmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle
- Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Anthrazit | |
40 | |
EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD gemäß EN ISO 61340 Klimaklasse 1 | |
Trainer | |
O2 SRC ESD |
Strickmaterial | |
Stahl | |
Unisex | |
Wasserabweisend |