Learn More
Biochrom Ultrospec™ 8000 Dual Beam UV/Vis-Spektralphotometer
Erfüllt alle Vorgaben kritischer Analysen und Anwender in der Arzneibuchforschung
Marke: Biochrom 29003613
Beschreibung
- Einfache Handhabung durch Farb-Touchscreen
- Software für Wellenlängen-Scanning, feste Wellenlänge, Standardkennlinien, Kinetik und vorab gespeicherte Life-Science-Methoden serienmäßig
- Vollständige Kompatibilität mit dem Europäischen Arzneibuch
- Zweistrahliges Gerät, mit 1 nm Bandbreite
- USB-Speicherstick-Daten-/Methodenspeicher und USB-PC-Anschluss
- Analysegerät für mehrere Anwender, mit sicherer Anmeldung zum Schutz von Methoden
- Datrys Standard im Lieferumfang
- Mit der Equation Editor-Software lassen sich anwenderdefinierte Berechnungen auf Messdaten anwenden
- Spektren-Bandbreite: 1 nm
- Digitalausgänge: USB-Kabel, USB-Speicherstick, integrierter Drucker (optional), Bluetooth (optional)
- Stromversorgung: 90 bis 250 V, 50/60 Hz
- Stabilität: ±0.0003 A/h bei 500 nm
- Kalibrierung Wellenlänge: automatisch beim Einschalten
- Streulicht: < 0.025%T bei 220 nm mit NaI und 340 nm mit NaNO2, < 1 %T bei 198 nm mit KCl
- Genauigkeit: ±0.3 nm über den Wellenlängenbereich hinweg
- Lichtquelle: Deuterium, Wolfram
- Monochromator: Doppelstrahlmonochromator
- Wellenlänge: 190 bis 1100 nm
- Photometrische Reproduzierbarkeit: ± 0.002 A bei 1 A
- Absorption: -4.0 bis +4.0
- Detektionstechnologie: zwei Silizium-Fotodioden
Bestellinformation
- Kompatibel mit Windows™ XP, Windows Vista™ und Windows 7
- T x B x H: 33 x 53.3 x 45.7 cm (12.99 x 20.98 x 17.99 Zoll)
- Gewicht: < 18 kg (< 39.68 lb.)
Spezifikation
&minus4.0 to 4.0 A | |
Plus-or-minus 0.3 nm across wavelength range | |
Color Touchscreen | |
457 mm |