Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Kimble Chase™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 eignen sich für den Einsatz im Labor. Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern lieferbar und zertifiziert gemäß DIN 12395.
Marke: DWK Life Sciences A618018001221
67.39 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Kimble™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 im Labor.Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern erhältlich und nach DIN 12395 zertifiziert.
- Mit Rand oder ohne Rand erhältlich
- Rundboden
- Autoklavierbar
Spezifikation
DIN 12395 | |
Dicke: 1.1 to 1.2 mm | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
18 mm |
Rundboden, Flanschkragen | |
180 mm | |
100 Packung | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbares Teströhrchen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
13Stunden
18Minuten
46Sekunden
18 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
88Stunden
18Minuten
46Sekunden
18Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%