Learn More
Corning™ Kolben mit sehr geringer Bindung
Mit einer kovalent gebundenen Hydrogelschicht für minimale Zellanhaftung, Proteinabsorption und zelluläre Aktivierung. Corning™ Flaschen mit ultraniedriger Anhaftung haben eine ergonomische Form, die die Anzahl der Ecken reduziert, das Abschaben von Zellen erleichtert und die Verwendung einer größeren Pipette ermöglicht.
Marke: Corning™ 3814
Beschreibung
- 25 bis 75 cm2 verfügbare Wachstumsfläche
- Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Die Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung verfügt über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die zelluläre Anhaftung effektiv verhindert und die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und zelluläre Aktivierung minimiert
- Oberfläche ist nicht-zytotoxisch, biologisch inert und abbauresistent
- Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
- 100 % integritätsgetestet
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Nicht-pyrogenisch
Bestellinformation
Durch Gammastrahlung sterilisiert, als nicht pyrogen zertifiziert
Spezifikation
0,76 oz. | |
HDPE | |
Polystyrol | |
Schräg | |
4/Packung | |
Sehr niedrige Zelladhäsion | |
Steril | |
75 cm2 |
Orange | |
22,5 ml | |
Zum Pipettieren oder Schaben | |
24/Karton | |
U-förmig | |
Ja | |
Belüftet |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nicht auf Endotoxine geprüft.