Learn More
WTW™ FDO 925 Sensor für gelösten Sauerstoff (DO)
Das FDO™925 ist schnell und flussfrei und eignet sich ideal für die Feldmessung.
Marke: WTW™ 201300
1023.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz in Feld- und Laboranwendungen mit schnell reagierender abgeschrägter Membran
- Die kleinen Abmessungen des FDO™925 machen ihn für Labor und Prozess geeignet
- Das schnelle und strömfreie FDO™925 eignet sich hervorragend für die Feldmessung
Spezifikation
± 0,5 % des Werts | |
DO | |
0 bis 50 °C | |
15,3 mm | |
Für den Einsatz in Feld- und Laboranwendungen mit schnell reagierender abgeschrägter Membran |
1,5 m | |
0,0 bis 200 % | |
Kabel mit 15 m Länge | |
140 mm | |
0,00 bis 20 mg/l |