Learn More
Corning™ Kolben mit sehr geringer Bindung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit einer kovalent gebundenen Hydrogelschicht für minimale Zellanhaftung, Proteinabsorption und zelluläre Aktivierung. Corning™ Flaschen mit ultraniedriger Anhaftung haben eine ergonomische Form, die die Anzahl der Ecken reduziert, das Abschaben von Zellen erleichtert und die Verwendung einer größeren Pipette ermöglicht.
319.31 CHF - 455.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Pipettieren oder Schaben
Flaschenhalstyp Gekantet
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Kulturfläche Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Kulturfläche Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
10710114
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3815
7.5 ml 25 cm2 Rechteckig Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10491623
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3814
22,5 ml 75 cm2 U-förmig
455.00 CHF
24 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die belüfteten Verschlüsse enthalten eine nicht benetzbare 0.2 μm-Membran, die mit dem Verschluss verbunden ist und für gleichmäßigen, sterilen Gasaustausch sorgt, während das Kontaminationsrisiko minimiert wird. Diese Verschlüsse werden vor allem für die Verwendung in allen CO2-Inkubatoren empfohlen, insbesondere bei langfristiger Verwendung.
  • Die einzigartige kovalent gebundene Hydrogel-Oberfläche ist hydrophil und neutral geladen
  • Die Oberfläche hält Zellen in einem schwebenden, nicht anhaftenden Zustand. Reduziert die Bindung von Serumproteinen stark, minimiert die Zellanhaftung und -ausbreitung
  • Vermeidet anhaftungsvermittelte Differenzierung von Stammzellen
  • Verhindert Teilungen von anhaftungsabhängigen Zellen
  • Minimiert die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und zelluläre Aktivierung
  • Biologisch inert, nicht zytotoxisch und nicht abbaubar
  • Optisch klares, reines Polystyrol
  • Rechteckige Flaschen verfügen über eine „Rampe“ vom Boden zum schrägen Hals für einfacheres Ausgießen und besseren Pipettenzugang, und sie verfügen über eine Umrandung gegen Umfallen für einen sichereren Stand
  • U-förmige Flaschen haben runde Schultern für einfacheres Greifen und besseren Zugang beim Entfernen oder Anziehen des Verschlusses.
  • Chargennummern für eine einfache Rückverfolgbarkeit
  • 100 % integritätsgetestet
Bestellinformation
Durch Gammastrahlung sterilisiert, als nicht pyrogen zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Polystyrol
Gekantet
Ultra-low Attachment
Steril
HDPE
Zum Pipettieren oder Schaben
24/Cs.
Ja
Belüftet
Dokumentation
Product Certifications
Nicht auf Endotoxine geprüft.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Kolben mit sehr geringer Bindung