Learn More
Sampling Systems™ Ultrafest klebende (UA) Qualitätskontrolletiketten 95 x 95 mm
Speziell konstruierte hochwertige Etiketten mit ultrafester Haftfolie. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Qualitätskontrolletiketten 95 x 95 mm sind ideal für den Einsatz mit Säcken, Fässern, Boxen, Kisten, Beuteln und mehr.
Marke: Sampling Systems™ 8220A-04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochfester Klebstoff – klebt sogar auf sehr staubigen Oberflächen
- Großer Schreibbereich
- Jede Rolle einzeln verpackt
- Ideal zum Versiegeln von staubigen Säcken
- Auf dem Etikett wird nicht nur vermerkt, dass eine Probe aus dem Sack entnommen wurde, sondern auch verhindert, dass beim Umgang mit dem Sack Pulver austritt
- Selbst nachdem das UA-Etikett 48 Stunden lang in Wasser eingetaucht war, war es noch sicher am Beutel befestigt und konnte mit einem Kugelschreiber beschrieben werden
- Geeignet zum Aufkleben auf nahezu jede Oberfläche
Spezifikation
Ultrafest klebend (UA) – Hochfeste Papieretiketten mit Folienrückseite | |
Papier | |
Qualitätskontrolle | |
500/Packung | |
95 x 95 mm |
Blau | |
Ultrafest klebendes Etikett | |
500 pro Rolle | |
−20 bis 70 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Ultrafest klebende (UA) Qualitätskontrolletiketten 95 x 95 mm > Farbe: Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur