Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Mini-Rotatoren
Verschiedene Zubehörteile für die Verwendung mit digitalen Mini-Rotatoren
Marke: Thermo Scientific™ 88882118
86.83 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile für die Verwendung mit digitalen Mini-Rotatoren
Service Plan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
15 ml | |
Gummi | |
262 x 112 x 140 mm | |
Schüttler, Rotator, Mischer |
Röhrchenhalter, 15 ml-Röhrchen | |
262 x 112 mm | |
Halter für 15 ml-Röhrchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31