Learn More
UK 14,304 tartrate, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18065252
Zum Warenkorb hinzufügen
UK 14,304 tartrate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18065252
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18065252
Marke: Tocris Bioscience 2466/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
α2 agonist. Water-soluble form of UK 14,304 (Cat. No. 0425)
Water-soluble form of UK 14,304 (Cat. No. 0425). Full α2 adrenergic agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70359-46-5
Summenformel C15H16BrN5O6
Molekulargewicht (g/mol) 442.226
InChI-Schlüssel QZHBYNSSDLTCRG-YKWZRPGSSA-N
Synonym brimonidine tartrate, --tartaric acid; brimonidine
PubChem CID 72376318
IUPAC-Name 5-bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine;(2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
SMILES C1CN=C(N1)NC2=C(C3=NC=CN=C3C=C2)Br.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material UK 14, 304 tartrate
Menge 50 mg
Formelmasse 442.23
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UK 14,304 tartrate, Tocris Bioscience™ >