Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter für automatische Messungen
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter für automatische Messungen verfügen über eine Vorlaufkugel zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten.
Marke:  SI Analytics™ 285400329
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10701031
  • 295.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Ideal geeignet für die automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  • Lieferung mit Herstellerzertifikat nach DIN 55350, Teil 18
  • Alle Viskosimeter sind mit Ringmarkierungen versehen
  • Damit ist sichergestellt, dass Viskosimeter für automatische Messungen auch durch manuelle Messungen überprüft werden können
  • Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ubbelohde Viskosimeter
Nein
DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
290 mm
15 bis 20 ml
1,2 bis 10 cSt
0,63 mm Durchmesser
Glas
Automatisches Messen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter für automatische Messungen > Bereich:1,2 bis 10 mm2/s