Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter für automatische Messungen
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter für automatische Messungen verfügen über eine Vorlaufkugel zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten.
295.00 CHF - 483.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Ubbelohde Viskosimeter |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
Material | Glas |
Länge (metrisch) | 290 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automatisches Messen |
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10701031
|
SI Analytics™
285400329 |
1,2 bis 10 cSt |
295.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12058183
|
SI Analytics™
285400275 |
300 bis 3000 cSt |
483.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Ideal geeignet für die automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Lieferung mit Herstellerzertifikat nach DIN 55350, Teil 18
- Alle Viskosimeter sind mit Ringmarkierungen versehen
- Damit ist sichergestellt, dass Viskosimeter für automatische Messungen auch durch manuelle Messungen überprüft werden können
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
Spezifikation
Ubbelohde Viskosimeter | |
Glas | |
Automatisches Messen |
DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
290 mm | |
15 bis 20 ml |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter für automatische Messungen