Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe | Lichtgrau (RAL 7035) |
---|---|
Material | Stahlblech |
Produkttyp | Untertisch-Sicherheitslagerschrank |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen |
Oberflächenbeschichtung | pulverbeschichtet glatt |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Ausführung der Tür | Modell | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausführung der Tür | Modell | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15101566
|
asecos™
3042000130423 |
Schublade | UB90.060.110.S | 193 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15596865
|
asecos™
3045700130459 |
Schublade | UB90.060.089.S | 163 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15211035
|
asecos™
3047200130474 |
Schublade | UB90.060.059.S | 123,30 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15914406
|
asecos™
3040200135358 |
Schiebetüren | UB90.060.140.050.2S | 232,00 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15927476
|
asecos™
3265800135377 |
Schiebetüren | UB90.080.059.060.S | 150,50 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15907476
|
asecos™
3265700135373 |
Schiebetüren | UB90.080.110.060.2S | 244,50 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Komfortabel: Schublade arretiert in jeder Position, Zugriff auf alle Gebinde - Schublade komplett von oben einsehbar
- Sicher: Schublade serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme, Wanne geprüft gemäß StawaR, Schublade im Brandfall selbstschließend
- Keine unbefugte Benutzung: Schublade abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft
Inneneinrichtung mit
- 1 x Schubladenwanne, Tragkraft: 50 kg, Volumen: 27 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Lochblecheinsatz, Tragkraft: 75 kg, Edelstahl
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Warranty
Fünf Jahre
Spezifikation
Lichtgrau (RAL 7035) | |
Untertisch-Sicherheitslagerschrank | |
pulverbeschichtet glatt |
Stahlblech | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90