Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke:  asecos™ 3265800135377
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15927476
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Anwenderfreundlich: Die Schubfächer bleiben in jeder Position offen, das Schubfachinnere ist vollständig einsehbar – Zugang zu allen Behältern
  • Sicher: Schubfächer mit Erdungsdraht, einschließlich Klemme (Standard); dichtgeschweißte Auffangwanne; im Brandfall selbstschließende Schubfächern
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Schubfächer mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
  • Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 50) an ein technisches Abluftsystem
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform
600 mm
482 x 470 x 702 mm
Schiebetüren
800 mm
UB90.080.059.060.S
pulverbeschichtet glatt
593 mm
Hellgrau
Untertisch-Sicherheitslagerschrank
1 Schubfach (pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz (Edelstahl)
482 mm
600 x 593 x 800 mm
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
702 mm
1
150,50 kg
470 mm
Stahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90 > 600 x 593 x 800 mm; 1 Schubfächer (pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Lochblecheinsätze (Edelstahl)