Learn More
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Long Brim
An innovative bump cap with a hard shell element and honeycomb structure to absorb shock, in addition to greatly reducing the risk of head injuries. Long brim design provides increased sun protection.
30.55 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Anstoßkappe |
---|---|
Luftgekühlt | Vented |
Kopfausführung | Baseball Cap |
Produktcode | Marke | Farbe | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17239221
|
uvex
9794400 |
Schwarz | 52 to 54 cm |
30.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17249221
|
uvex
9794401 |
Schwarz | 55 to 59 cm |
30.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17259221
|
uvex
9794402 |
Schwarz | 60 to 63 cm |
30.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ideal for areas where helmets are not compulsory, but there is still a risk of head injuries
- Innovative hard shell element in armadillo-design, honeycomb structure, and shock-absorbing elements
- Reliable impact protection in accordance with EN 812
- Long brim provides increased sun protection
Spezifikation
Anstoßkappe | |
Vented | |
Baseball Cap |