Learn More
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Long Brim
An innovative bump cap with a hard shell element and honeycomb structure to absorb shock, in addition to greatly reducing the risk of head injuries. Long brim design provides increased sun protection.
Marke:  uvex 9794400
19.75 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17239221
  • 30.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für Bereiche, in denen Helme nicht obligatorisch sind, aber dennoch ein Risiko für Kopfverletzungen besteht
  • Innovatives Hartschalenelement im Armadillo Design, Wabenstruktur und stoßdämpfende Elemente
  • Zuverlässiger Stoßschutz gemäß EN 812
  • Breite Krempe sorgt für erhöhten Sonnenschutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Anstoßkappe
Hartschale im Armadillo Design
Baseball Cap
Nein
52 to 54 cm
Vented