Learn More
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Long Brim
An innovative bump cap with a hard shell element and honeycomb structure to absorb shock, in addition to greatly reducing the risk of head injuries. Long brim design provides increased sun protection.
Marke: uvex 9794402
19.75 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für Bereiche, in denen Helme nicht obligatorisch sind, aber dennoch ein Risiko für Kopfverletzungen besteht
- Innovatives Hartschalenelement im Armadillo Design, Wabenstruktur und stoßdämpfende Elemente
- Zuverlässiger Stoßschutz gemäß EN 812
- Breite Krempe sorgt für erhöhten Sonnenschutz
Spezifikation
Schwarz | |
Anstoßkappe | |
Hartschale im Armadillo Design | |
Baseball Cap |
Nein | |
60 to 63 cm | |
Vented |