Learn More
Ismatec™ 3-Stopper-Standardschläuche aus Tygon ST
Kostengünstige, Universal- 3-Stopper-Schläuche für allgemeine Laboranwendungen. Die Ismatec™ Tygon™ Standard 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
43.66 CHF - 166.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 175.300 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Tygon |
Gesamtlänge (metrisch) | 40 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laboranwendungen, 3 Stoppschlauch für MS/CA-Kassetten |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10440071
|
Ismatec™
SC0050T |
0.25 mm Innendurchmesser, 2.07 mm Außendurchmesser |
140.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10340831
|
Ismatec™
SC0054T |
0.57 mm Innendurchmesser, 2.39 mm Außendurchmesser |
166.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15727958
|
Ismatec™
SC0058T |
0.95 mm Innendurchmesser, 2.67 mm Außendurchmesser | N/A | ||||||
10176900
|
Ismatec™
SC0058T |
0.95 mm Innendurchmesser, 2.67 mm Außendurchmesser | N/A | ||||||
10646771
|
Ismatec™
SC0060T |
1.09 mm Innendurchmesser, 2.81 mm Außendurchmesser |
166.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10556942
|
Ismatec™
SC0070T |
2.29 mm Innendurchmesser, 4.01 mm Außendurchmesser | N/A | ||||||
10075090
|
Ismatec™
SC0071T |
2.54 mm Innendurchmesser, 4.26 mm Außendurchmesser |
140.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10600013
|
Ismatec™
SC0189T |
0.13 mm Innendurchmesser, 1.95 mm Außendurchmesser |
140.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10005190
|
Ismatec™
SC0055T |
0.64mm I.D., 2.46mm O.D. | N/A | ||||||
10047271
|
Ismatec™
SC0052T |
0.44mm I.D., 2.26mm O.D. |
140.00 CHF
12 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10279080
|
Ismatec™
SC0053T |
0.51 mm Innendurchmesser, 2.33 mm Außendurchmesser | N/A | |||||
Beschreibung
- Transparent.
- Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
- Geschmacksneutral.
- Glatte polierte Innenwand.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
- Hohe Dielektrizitätskonstante.
- Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
- Anwendungen
- Säuren: Gut
- Alkalische Lösungen: Gut
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Ausreichend
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Sehr gut
- Sterile Medien: Eingeschränkt
- Konform mit: FDA 21 CFR 175.300
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C; Schläuche erscheinen milchig.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation.
Spezifikation
FDA 21 CFR 175.300 | |
Tygon | |
Allgemeine Laboranwendungen, 3 Stoppschlauch für MS/CA-Kassetten | |
12 Stück/Packung | |
Potentielles Herauslösen von Plastifizierern. | |
Gut | |
Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps |
Autoklavierbar | |
40 cm | |
-50 °C | |
CO2 360, O2 80, N2 40 | |
Durchsichtig | |
74 °C |