Learn More
Ismatec™ 3-Stopper-Standardschläuche aus Tygon ST
Kostengünstige, Universal- 3-Stopper-Schläuche für allgemeine Laboranwendungen. Die Ismatec™ Tygon™ Standard 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
Marke:  Ismatec™ SC0055T
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10005190
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparent.
  • Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
  • Geschmacksneutral.
  • Glatte polierte Innenwand.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
  • Hohe Dielektrizitätskonstante.
  • Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
  • Anwendungen
    • Säuren: Gut
    • Alkalische Lösungen: Gut
    • Lösungsmittel: Nicht empfohlen
    • Druck: Ausreichend
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Sehr gut
    • Sterile Medien: Eingeschränkt
  • Konform mit: FDA 21 CFR 175.300
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C; Schläuche erscheinen milchig.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation.
Bestellinformation
Innendurchmesser, metrisch
Spezifikation
Spezifikation
FDA 21 CFR175.300
Autoklavierbar
Tygon
40 cm
Pump
-50 °C
Acids, Alkalies
CO2 360, O2 80, N2 40
Durchsichtig
74 °C
Farbcode: Orange-Weiß
0.64 mm
2.46 mm
0.91 mm
Allgemeine Laboranwendungen, 3 Stoppschlauch für MS/CA-Kassetten
12 Pcs./Pk.
0.64mm I.D., 2.46mm O.D.
Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
Gut
3-stop Tubing