Learn More
Ismatec™ 3-Stopper-Standardschläuche aus Tygon ST
Kostengünstige, Universal- 3-Stopper-Schläuche für allgemeine Laboranwendungen. Die Ismatec™ Tygon™ Standard 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
Marke:  Ismatec™ SC0060T
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10646771
  • 166.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparent.
  • Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
  • Geschmacksneutral.
  • Glatte polierte Innenwand.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
  • Hohe Dielektrizitätskonstante.
  • Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
  • Anwendungen
    • Säuren: Gut
    • Alkalische Lösungen: Gut
    • Lösungsmittel: Nicht empfohlen
    • Druck: Ausreichend
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Sehr gut
    • Sterile Medien: Eingeschränkt
  • Konform mit: FDA 21 CFR 175.300
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C; Schläuche erscheinen milchig.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation.
Spezifikation
Spezifikation
FDA 21 CFR 175.300
Autoklavierbar
40 cm
Allgemeine Laboranwendungen, 3 Stoppschlauch für MS/CA-Kassetten
12 Stück/Packung
CO2 360, O2 80, N2 40
Durchsichtig
74 °C
Farbcode: Weißrot
Tygon
0.86 mm
-50 °C
1.09 mm Innendurchmesser, 2.81 mm Außendurchmesser
Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
Gut
Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps