Learn More
Ismatec™ 3-Stopper-Standardschläuche aus Tygon ST
Kostengünstige, Universal- 3-Stopper-Schläuche für allgemeine Laboranwendungen. Die Ismatec™ Tygon™ Standard 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
Marke: Ismatec™ SC0053T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparent.
- Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
- Geschmacksneutral.
- Glatte polierte Innenwand.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
- Hohe Dielektrizitätskonstante.
- Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
- Anwendungen
- Säuren: Gut
- Alkalische Lösungen: Gut
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Ausreichend
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Sehr gut
- Sterile Medien: Eingeschränkt
- Konform mit: FDA 21 CFR 175.300
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C; Schläuche erscheinen milchig.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation.
Bestellinformation
Innendurchmesser, metrisch
Spezifikation
FDA 21 CFR 175.300 | |
Autoklavierbar | |
Tygon | |
40 cm | |
Pumpe | |
-50 °C | |
Säuren, Laugen | |
CO2 360, O2 80, N2 40 | |
Durchsichtig | |
74 °C |
Farbcode: Orange-Gelb | |
0.51 mm | |
2.33 mm | |
0.91 mm | |
Allgemeine Laboranwendungen, 3 Stoppschlauch für MS/CA-Kassetten | |
12 Stück/Packung | |
0.51 mm Innendurchmesser, 2.33 mm Außendurchmesser | |
Potentielles Herauslösen von Plastifizierern. | |
Gut | |
Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps |