Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ A-60-G
Chemical Dispensing Tubing engineered to outperform neoprene, EPDM, and other general-purpose tubing used in peristaltic pumps.
57.19 CHF - 85.60 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Thermoplastisch |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49,2 in. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Zur Verwendung mit | High-performance Chemical Dispensing |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17993521
|
Saint Gobain Life Sciences™
R6002-23 |
4.8 mm | N/A | |||||||
17963541
|
Saint Gobain Life Sciences™
R6006-33 |
9.6 mm |
85.60 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- High-performance tubing is resistant to acids and alkali
- Can withstand extreme temperatures from -75°F to +275°F without cracking or deteriorating, even after years of exposure
- Heat sealable and can be joined without fittings for easy installation
- Available in standard vacuum sizes that will withstand a full vacuum (29.9 mm Hg) at 73°F
- Ideal resistance to weathering and abrasion
- High flexural fatigue resistance
- Low gas permeability versus rubber tubing
- Ozone (300 pphm) and UV light resistant
- Applications include: soap and disinfectant dispensing, cleaning chemical transfer, caustic chemical dispensing, plating and etching chemicals, glass and window wash systems, vacuum pumps
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
49,2 in. | |
High-performance Chemical Dispensing | |
61 (Shore A) | |
275°F | |
Schläuche |
Thermoplastisch | |
15 m | |
Black | |
Flexibel | |
135 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ A-60-G