missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ A-60-G

Chemical Dispensing Tubing engineered to outperform neoprene, EPDM, and other general-purpose tubing used in peristaltic pumps.

Marke:  Saint Gobain Life Sciences™ R6002-23

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17993521

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • High-performance tubing is resistant to acids and alkali
  • Can withstand extreme temperatures from -75°F to +275°F without cracking or deteriorating, even after years of exposure
  • Heat sealable and can be joined without fittings for easy installation
  • Available in standard vacuum sizes that will withstand a full vacuum (29.9 mm Hg) at 73°F
  • Ideal resistance to weathering and abrasion
  • High flexural fatigue resistance
  • Low gas permeability versus rubber tubing
  • Ozone (300 pphm) and UV light resistant
  • Applications include: soap and disinfectant dispensing, cleaning chemical transfer, caustic chemical dispensing, plating and etching chemicals, glass and window wash systems, vacuum pumps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Schläuche
0.063 Zoll
Thermoplastisch
4.8 mm
15 m
Black
Flexibel
135 °C
Nicht autoklavierbar
1.6 mm
0.189 in.
49,2 in.
High-performance Chemical Dispensing
61 (Shore A)
275°F
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt