Learn More
Thermo Scientific™ TX-400 Rotoradapter
Verwenden Sie diese Rotoradapter mit runden Bechern, mit denen der Rotor Flaschen bis zu 250 ml und Röhrchen bis zu 100 ml aufnehmen kann.
648.23 CHF - 723.60 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung 4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10105244
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003680
76 x 5/7 ml
653.25 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10014034
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003681
56 x 10/15 ml
683.40 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10308054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003682
15 ml
715.97 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10586394
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003683
50 mL
710.74 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10296454
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003700
1,5/2 ml
683.40 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10595644
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003703
30/25 mL DIN Round/Flat-bottom
718.58 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10667555
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003704
15 mL Round-bottom Sarstedt
648.23 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10247084
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003706
25 mL Universal
723.60 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10481935
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75003707
50 mL DIN Round-bottom
683.40 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10460595
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75003708
100 mL Round-bottom, Open-tube
718.58 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10337914
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003788
175, 200, 225, 250 ml
683.40 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10627755
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003793
3 mL RIA or Round-bottom without Cap
683.40 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10062774
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003794
15 mL Blood Collection Tube
683.40 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10297274
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003798
14 mL Conical Urine Tube
693.45 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10358344
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003799
50 mL Round-bottom
683.40 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-400-Adapter mit runden Bechern im TX-400-Rotor.
Die Adapter ermöglichen dem Rotor die Aufnahme von Flaschen bis 250 ml und Röhrchen bis 100 ml.
  • Maximale Adapterkapazit: 4 × 250 ml (4 × 400 ml mit 400 ml Bioflaschen aus Polypropylen)
  • Maximaler Außendurchmesser des Adapters × l: 62 × 125 mm (80 × 125 mm mit 400 ml Bioflaschen)
Spezifikation
Spezifikation
4
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-400 Rotoradapter