Learn More
Thermo Scientific™ TX-400 Rotoradapter
Verwenden Sie diese Rotoradapter mit runden Bechern, mit denen der Rotor Flaschen bis zu 250 ml und Röhrchen bis zu 100 ml aufnehmen kann.
Marke: Thermo Scientific™ 75003794
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-400-Adapter mit runden Bechern im TX-400-Rotor.
Die Adapter ermöglichen dem Rotor die Aufnahme von Flaschen bis 250 ml und Röhrchen bis 100 ml.- Maximale Adapterkapazität: 4 × 250 ml (4 × 400 ml mit 400 ml-Polypropylen-Bioflaschen)
- Maximaler Außendurchmesser des Adapters × l: 62 × 125 mm (80 × 125 mm mit 400 ml-Bioflaschen)
Spezifikation
Tube Adapter | |
17 mm | |
4 |
15 mL Blood Collection Tube | |
131 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31