Learn More
Thermo Scientific™ TX-400 Rotoradapter
Verwenden Sie diese Rotoradapter mit runden Bechern, mit denen der Rotor Flaschen bis zu 250 ml und Röhrchen bis zu 100 ml aufnehmen kann.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003798
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10297274
  • 693.45 CHF / 4 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-400-Adapter mit runden Bechern im TX-400-Rotor.
Die Adapter ermöglichen dem Rotor die Aufnahme von Flaschen bis 250 ml und Röhrchen bis 100 ml.
  • Maximale Adapterkapazität: 4 × 250 ml (4 × 400 ml mit 400 ml-Polypropylen-Bioflaschen)
  • Maximaler Außendurchmesser des Adapters × l: 62 × 125 mm (80 × 125 mm mit 400 ml-Bioflaschen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tube Adapter
17 mm
4
14 mL Conical Urine Tube
112 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-400 Rotoradapter > 14 ml-Röhrchen, konisch