Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit zwei parallelen Seitenhälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
29.00 CHF - 335.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10768081
|
Lenz Laborglasintrumente
03204137 |
100 ml |
29.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10385921
|
Lenz Laborglasintrumente
03204473 |
2 l | Seitenhals NS 29/32 |
148.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10129170
|
Lenz Laborglasintrumente
03204158 |
500 ml | Seitenhals NS 14/23 |
44.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10589421
|
Lenz Laborglasintrumente
03204170 |
1 l | Seitenhals NS 14/23 |
54.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10060271
|
Lenz Laborglasintrumente
03204173 |
2 l | Seitenhals NS 14/23 |
142.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10060331
|
Lenz Laborglasintrumente
03204479 |
4 l | Seitenhals NS 29/32 |
335.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10254481
|
Lenz Laborglasintrumente
03204470 |
1 l | Seitenhals NS 29/32 |
64.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Destillationskolben
- Mit parallelem Seitenhals
- Mit konischen Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
Duran Glas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit zwei parallelen Seitenhälsen