Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit zwei parallelen Seitenhälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 03204473
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10385921
  • 148.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Destillationskolben
  • Mit parallelem Seitenhals
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
2 l
Duran Glas
Seitenhals NS 29/32
166 mm