Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit zwei parallelen Seitenhälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03204170
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Destillationskolben
- Mit parallelem Seitenhals
- Mit konischen Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
1 l | |
Duran Glas | |
Seitenhals NS 14/23 | |
131 mm |