Learn More
Lenz Laborglasintrumente Birnenförmige Kolben mit zwei Hälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
35.00 CHF - 103.00 CHF
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10430513
|
Lenz Laborglasintrumente
03222128 |
50 mm | 50 ml | Mittelhals NS 19/26, Seitenhals NS 14/23 |
61.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10325361
|
Lenz Laborglasintrumente
03222137 |
64 mm | 100 ml | Mittelhals NS 19/26, Seitenhals NS 14/23 |
73.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10430323
|
Lenz Laborglasintrumente
03222122 |
40 mm | 25 ml | Mittelhals NS 19/26, Seitenhals NS 14/23 |
57.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10440513
|
Lenz Laborglasintrumente
03222149 |
85 mm | 250 ml | Mittelhals NS 19/26, Seitenhals NS 14/23 |
103.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10464061
|
Lenz Laborglasintrumente
03221137 |
64 mm | 100 ml | Mittelhals NS 14/23, Seitenhals NS 14/23 |
35.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10580112
|
Lenz Laborglasintrumente
03221122 |
40 mm | 25 ml | Mittelhals NS 14/23, Seitenhals NS 14/23 |
38.69 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Birnenförmige Kolben mit zwei Hälsen
- Gemäß DIN 12383
- Abgewinkelter Seitenhals (25°)
- Konische Schliffverbindungen
- Beschriftungsetikett
- Material:DURAN™
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 |