Learn More
Lenz Laborglasintrumente Birnenförmige Kolben mit zwei Hälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03222128
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Birnenförmige Kolben mit zwei Hälsen
- Gemäß DIN 12383
- Abgewinkelter Seitenhals (25°)
- Konische Schliffverbindungen
- Beschriftungsetikett
- Material:DURAN™
Spezifikation
50 ml | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Mittelhals NS 19/26, Seitenhals NS 14/23 | |
50 mm |