missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Birnenförmige Kolben mit zwei Hälsen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

Marke:  Lenz Laborglasintrumente 03222149

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10440513

  • 103.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Birnenförmige Kolben mit zwei Hälsen
  • Gemäß DIN 12383
  • Abgewinkelter Seitenhals (25°)
  • Konische Schliffverbindungen
  • Beschriftungsetikett
  • Material:DURAN™
Spezifikation

Spezifikation

250 ml
Borosilikatglas 3.3
Mittelhals NS 19/26, Seitenhals NS 14/23
85 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote