Learn More
Köttermann Zweitüriger hoher Aufbewahrungsschrank
Dieser zweitürige, hohe Aufbewahrungsschrank verfügt über zwei Schwing- oder Schiebetüren zum Schutz von gelagerten Geräten und Zubehör.
Marke: Köttermann 301-00017
Beschreibung
- Das hohe, schlanke Design vergrößert die Lagerfläche bei gleichzeitig geringer Stellfläche
- Zwei Türen schützen gelagerte Gegenstände
- Schiebe- und Klapptüroptionen erhältlich
Spezifikation
Weiß | |
Große Aufbewahrung | |
Schieben | |
Lagerung | |
Keine | |
Keine | |
Nein |
Nein | |
500 x 1200 x 1920 mm | |
Epoxidbeschichtet | |
2 | |
4 | |
119,3 kg | |
Stahl |