Learn More
Köttermann Zweitüriger hoher Aufbewahrungsschrank
Click to view available options
Türtyp:
Aufklappbar
Schieben
Anzahl Einschübe:
4
Keine
Abmessungen (T x B x H):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das hohe, schlanke Design vergrößert die Lagerfläche bei gleichzeitig geringer Stellfläche
- Zwei Türen schützen gelagerte Gegenstände
- Schiebe- und Klapptüroptionen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Verstellbar | Nein |
Schranktyp | Große Aufbewahrung |
Abmessungen (T x B x H) | 350 x 900 x 1920 mm |
Türtyp | Schieben |
Ausführung | Epoxidbeschichtet |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Schubfächer | Keine |
Anzahl Einschübe | 4 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Köttermann Zweitüriger hoher Aufbewahrungsschrank >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur