Learn More
Köttermann Eintüriger hoher Aufbewahrungsschrank
Dieser hohe Aufbewahrungsschrank verfügt über 1 Einzeltür zum Schutz von gelagerten Geräten und Zubehör.
Marke: Köttermann 301-00045
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das hohe, schlanke Design vergrößert die Lagerfläche bei gleichzeitig geringer Stellfläche
- Eine einzelne Tür schützt gelagerte Gegenstände
Spezifikation
Weiß | |
Große Aufbewahrung | |
Aufklappbar | |
Lagerung | |
Ja | |
Keine | |
Keine | |
Nein |
Nein | |
366 x 600 x 1920 mm | |
Epoxidbeschichtet | |
Rechts | |
1 | |
4 | |
61,9 kg | |
Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Köttermann Eintüriger hoher Aufbewahrungsschrank > Hochschrank mit einer Tür; Anzahl Schubladen:Keine; Anzahl der Einlegeböden:1; Abmessungen (T x B x H):500 x 600 x 740 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur